Läs mer
1,2,4-Tribromobenzene, 95%
Produktkod. 11480228
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480228 25 g 25g
11470228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23778.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-54-3 | C6H3Br3 | 314.802 g/mol
1,2,4-tribrombensen används vid syntes av hypergrenade poly(p-fenylenetynylener). Det används som tvärbindningsreagens under Pd-katalyserad korskoppling av 2,5-dijod-4-[(2-etylhexyl)oxi]metoxibensen och 1,4-dietynyl-2,5-bis-(oktyloxi)bensen. Det är en förening som vanligtvis används i organiska syntesreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2,4-tribrombensen används vid syntes av hypergrenade poly(p-fenylenetynylener). Det används som tvärbindningsreagens under Pd-katalyserad korskoppling av 2,5-dijod-4-[(2-etylhexyl)oxi]metoxibensen och 1,4-dietynyl-2,5-bis-(oktyloxi)bensen. Det är en förening som vanligtvis används i organiska syntesreaktioner.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-54-3
Molekylformel C6H3Br3
Molekylvikt (g/mol) 314.802
MDL-nummer MFCD00000062
InChI-nyckel FWAJPSIPOULHHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12002
IUPAC-namn 1,2,4-tribrombensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Tribromobenzene
Smältpunkt 41°C to 43°C
Kokpunkt 274°C to 276°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1934823
Synonym benzene, 1,2,4-tribromo, unii-eoe1kfc260, benzene,1,2,4-tribromo, eoe1kfc260, dsstox_cid_4346, dsstox_rid_77377, dsstox_gsid_24346, 1,2,4-tribomobenzene, benzene,2,4-tribromo, acmc-1bdp2
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 314.8
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.