Läs mer
1,2,4-Tribromobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Tribromobenzene |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| Formel vikt | 311.7785 |