Läs mer
1,2,4-Tributylfosfortrithioat, TRC
Produktkod. 30457355
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457355 25 mg
30456056 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30457355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88659325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-48-8
Molekylformel C12 H27 O P S3
Molekylvikt (g/mol) 314.51
Synonym Butyl phosphorotrithioate (6CI), B 1,776, Butiphos, Butyl phosphorotrithioate ((BuS)3PO), Chemagro B 1776, DEF, DEF (defoliant), DEF 6, De-Green, Fos-Fall A, Fosfall, S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate, S,S,S-Tributyl trithiophosphate, TBPT, TBTP, Tribufos
IUPAC-namn 1-bis(butylsulfanyl)fosforylsulfanylbutan
LEDER CCCCSP(=O)(SCCCC)SCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tribufos
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H27OPS3/c1-4-7-10-15-14(13,16-11-8-5-2)17-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formel vikt 314.0962