missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4-Trichloro-5-ethynyl-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Trichloro-5-ethynyl-benzene |
| CAS | 6546-87-8 |
| Molekylformel | C8H3Cl3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2,4-Trichloro-5-ethynylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3Cl3/c1-2-5-3-7(10)8(11)4-6(5)9/h1,3-4H |
| LEDER | Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)C#C |
| IUPAC-namn | 1,2,4-trichloro-5-ethynylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.47 |
| Formel vikt | 203.93 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?