Läs mer
1,2,4-Trichloro-5-iodobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Trichloro-5-iodobenzene |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| Formel vikt | 305.8267 |