Läs mer
1,2,4-Trichlorobenzene, CHROMASOLV™, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15642770
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15642770 2 L Glass Bottle 2 L
15632770 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15642770 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2564122L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CHROMASOLV™,≥99%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-82-1
Molekylformel C6H3Cl3
Molekylvikt (g/mol) 181.44
MDL-nummer MFCD00000547
InChI-nyckel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC-namn 1,2,4-trichlorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene
Smältpunkt 16°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, ≥99%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 1.454 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 2 L
Flampunkt 105°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H3Cl3
UN-nummer UN2321
Beilstein 956819
Kokpunkt 213.5°C
Formel vikt 181.46
Procent renhet >99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.