missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,4-Trichlorobenzene-d3, CDN

Produktkod. 30316205
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316205 0.1 g 0.1g
30321260 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316205 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND27060.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene-d3
CAS 2199-72-6
Molekylformel C6 2H3 Cl3
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzene-1,2,4-d3, 3,5,6-trichloro-, Benzene-1,2,4-d3, trichloro- (7 CI), 3,5,6-Trichlorobenzene-1,2,4-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene D3
InChI formel InChI=1 S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c([2 H])c1Cl
IUPAC-namn 1,2,4-trichloro-3,5,6-trideuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 184.47
Formel vikt 182.9489 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.