missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,4-Trichlorobenzene-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Trichlorobenzene-d3 |
| CAS | 2199-72-6 |
| Molekylformel | C6 2H3 Cl3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzene-1,2,4-d3','3,5,6-trichloro-, Benzene-1,2,4-d3','trichloro- (7CI), 3,5,6-Trichlorobenzene-1,2,4-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,4-trichloro-3,5,6-trideuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.47 |
| Formel vikt | 182.9489 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?