Läs mer
1,2,4-triklorbensen, förpackad under argon, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Produktkod. 15568614 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
3.8 L
Förpackning:
Smal mun PVC-belagd bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15568614 3.8 L Smal mun PVC-belagd bärnstensglasflaska 3.8 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15568614 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 944405
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-05-2027
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
    Lämplig för användning i gelpermeationskromatografi
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene
Namnnotering Paketerad under Argon
CAS 120-82-1
Kvantitet 3.8 L
Förpackning Smal mun PVC-belagd bärnstensglasflaska
Densitet 1L = 1.45kg
Molekylformel C6H3Cl3
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
InChI-nyckel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,4-triklorbensen
Molekylvikt (g/mol) 181.44
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
Formel vikt 181.45
Kvalitet HPLC