missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,4-Trichlorobenzene, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15814611
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814611 2.5 L 2.5 L
15804611 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15814611 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211522500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 120-82-1
Kvalitet Research
Molekylformel C6H3-1,2,4-(Cl)3
Molekylvikt (g/mol) 181.45

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene
Smältpunkt 17°C
Densitet 1.45 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
MDL-nummer MFCD00000547
Synonym 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene
Kokpunkt 213.5°C/1013 hPa
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.