Läs mer
1,2,4-Triklorosbensen, spektrofotometrisk grad, 99 % min
Produktkod. 11383547
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383547 250 mL 250ml
11303557 1 L 1 L
11393547 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11383547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019390.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 SEK
    596.65 SEK / 250ml
    Save 118.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Maximal nivå av föroreningar: Avdunstningsrester 5ppm, H2O 0,01 % | CAS: 120-82-1 | C6H3Cl3 | 181,44 g/mol
1,2,4-Triklorbensen används som dielektrikum och värmeöverföringsvätska i transformatorer. Det fungerar som mellanprodukt, avfettningsmedel, träskyddsmedel och lösningsmedel för färgämne. Det är ett högtemperaturlösningsmedel som används vid gelpermeationskromatografi, speciellt för polyeten och polypropen. Vidare används den som smörjmedel och som syntetisk transformatorolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-82-1
Molekylformel C6H3Cl3
Molekylvikt (g/mol) 181.44
MDL-nummer MFCD00000547
InChI-nyckel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC-namn 1,2,4-triklorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 4-Trichlorobenzene
Smältpunkt 17 °C
Färg Färglös
Densitet 1.454
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Tändpunkt 571 °C (1060 °F)
Odör Aromatisk
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.572
Analysprocentintervall 99% min.
Kokpunkt 213 °C
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 181.45
Kvalitet Spektrofotometri
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1, 2, 4-Trichlorobenzene
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.