Läs mer
1,2,4-Triklobensen, TRC
Produktkod. 30451882
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30451882 50 g
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30451882 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77422050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene
CAS 120-82-1
Molekylformel C6 H3 Cl3
Kvantitet 50 g
Synonym Benzene','1,2,4-trichloro-, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzol, 1,2,5-Trichlorobenzene, 1,3,4-Trichlorobenzene, Hostetex L-PEC, NSC 406697, unsym-Trichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
LEDER Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1,2,4-trikloronbensen
Molekylvikt (g/mol) 181.45
Formel vikt 179.93