Läs mer
1,2,4-Triklobensen, TRC
Produktkod. 30452496
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30452496 100 g
1 options
Produktkod. 30452496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT774220100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene
CAS 120-82-1
Molekylformel C6 H3 Cl3
Kvantitet 100 g
Synonym Benzene','1,2,4-trichloro-, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzol, 1,2,5-Trichlorobenzene, 1,3,4-Trichlorobenzene, Hostetex L-PEC, NSC 406697, unsym-Trichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
LEDER Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1,2,4-trikloronbensen
Molekylvikt (g/mol) 181.45
Formel vikt 179.93