Läs mer
1,2,4-trietylbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Triethylbenzene |
| CAS | 877-44-1 |
| Molekylformel | C12 H18 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzene','1,2,4-triethyl-, 1,2,4-Triethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1ccc(CC)c(CC)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2,4-trietylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.27 |
| Formel vikt | 162.1409 |