Läs mer
1,2,4-trifluorbensen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420273
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420273 100 g 100g
11400273 5 g 5g
11410273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11424.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 367-23-7 | C6H3F3 | 132.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-23-7
Molekylformel C6H3F3
Molekylvikt (g/mol) 132.09
MDL-nummer MFCD00000305
InChI-nyckel PEBWOGPSYUIOBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trifluoro, unii-qww4hnq0l1, 1,3,4-trifluorobenzene, qww4hnq0l1, pubchem1068, 1,4-trifluorobenzene, benzene,2,4-trifluoro, 1,2,4-trifluoro-benzene, 1,2,4-trifluorobenzene, acmc-209io5
PubChem CID 67773
IUPAC-namn 1,2,4-trifluorbensen
LEDER FC1=CC=C(F)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trifluorobenzene
Densitet 1.264
Kokpunkt 89°C to 91°C
Flampunkt 4°C (39°F)
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2387
Beilstein 2042865
Formel vikt 132.09
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.