Läs mer
1,2,4-Trifluorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Trifluorobenzene |
| CAS | 367-23-7 |
| Molekylformel | C6H3F3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2,5-Trifluorobenzene, 1,3,4-Trifluorobenzene, NSC 10263 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(F)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2,4-trifluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.08 |
| Formel vikt | 132.0187 |