Läs mer
1,2,4-Trimetoxibensen, 98 %
Produktkod. 11468723
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468723 50 g 50g
11458723 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468723 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10483.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
CAS: 135-77-3 | C9H12O3 | 168,192 g/mol
1,2,4-trimetoxibensen används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,2,4-trimetoxibensen används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel, syror och baser. Använd endast i ett kemiskt dragskåp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-77-3
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.192
MDL-nummer MFCD00008360
InChI-nyckel AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trimethoxy, unii-3ku3wd07ss, epa pesticide chemical code 040515, 3ku3wd07ss, hydroxyhydroquinone trimethyl ether, 2,4,5-trimethoxybenzene, acmc-1br3s, 1,3,4-trimethoxy benzene, dsstox_cid_15163, dsstox_rid_79243
PubChem CID 67284
IUPAC-namn 1,2,4-trimetoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trimethoxybenzene
Densitet 1.128
Kokpunkt 247 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 50 g
Beilstein 2047579
Merck Index 14,1073
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 168.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.