Läs mer
1,2,4-Trimetoxibensen, Mikromol™
Produktkod. 17909154
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17909154 100 mg
1 options
Produktkod. 17909154 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0066.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,2,4-Trimetoxibensen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Analyt- eller komponentnamn 1,2,4-Trimethoxybenzene
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC-namn 1,2,4-trimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 168,0786 g/mol