Läs mer
1,2,4-Trimetoxibensen, TRC
Produktkod. 30455232
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30455232 25 g
1 options
Produktkod. 30455232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79554525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Molekylformel C9 H12 O3
Kvantitet 25 g
Synonym 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC-namn 1,2,4-trimetoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Formel vikt 168.0786