Läs mer
1,2,4-trimetylbensen, 98 %
Produktkod. 11331789
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
16 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
16kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331789 500 g 500g
11321789 2 kg 2kg
15431017 10 kg 10kg
11311789 16 kg 16kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11331789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012411.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-63-6 | C9H12 | 120,195 g/mol
1,2,4-trimetylbensen appliceras som en flytande scintillator. Det används också som steriliseringsmedel och vid tillverkning av färgämnen, parfymer och hartser. Det används som ett säkert lösningsmedel för produktion av H 2 O 2 (väteperoxid). Pseudokumen används huvudsakligen som råmaterial för framställning av trimellitsyraanhydrid, pyromellitsyradianhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-63-6
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.195
MDL-nummer MFCD00008527
InChI-nyckel GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
PubChem CID 7247
ChEBI CHEBI:34039
IUPAC-namn 1,2,4-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trimethylbenzene
Smältpunkt -44 °C
Densitet 0.882 g/mL
Kokpunkt 169 °C till 171 °C
Flampunkt 48 °C (118 °F)
Odör Aromatisk
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1903005
Merck Index 14,7915
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, bensen och eter; Lätt löslig i vatten
Formel vikt 120.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.