Learn More
1,2,4-Trimethylbenzene, 98%
Product Code. 11331789
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 g
2 kg
10 kg
16 kg
Unit Size:
10kg
16kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11331789 500 g 500g
11321789 2 kg 2kg
15431017 10 kg 10kg
11311789 16 kg 16kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11331789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012411.36
 Restricted Item
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 95-63-6 | C9H12 | 120.195 g/mol
1,2,4-Trimethylbenzene is applied as a liquid scintillator. It is also used as a sterilizing agent and in the manufacture of dyes, perfumes, and resins. It is used as a safe solvent for the production of H2O2 (hydrogen peroxide). Pseudocumene is used mainly as raw material for the production of trimellitic anhydride, pyromellitic dianhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-63-6
Molecular Formula C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.195
MDL Number MFCD00008527
InChI Key GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
PubChem CID 7247
ChEBI CHEBI:34039
IUPAC Name 1,2,4-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Spezifikation
Melting Point -44°C
Density 0.882 g/mL
Boiling Point 169°C to 171°C
Flash Point 48°C (118°F)
Odor Aromatic
Refractive Index 1.504
Quantity 500 g
UN Number UN3295
Beilstein 1903005
Merck Index 14,7915
Solubility Information Soluble in alcohol,benzene and ether; Slightly soluble in water
Formula Weight 120.2
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 1,2,4-Trimethylbenzene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.