Läs mer
1,2,4-trimetylbensen, 98 %
Produktkod. 10786151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10786151 1 L Glasflaska 1 L
10486960 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10319043 10 L Plast trumma 10 L
15139183 25 L Plasttrumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10786151 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 140090010
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 95-63-6 | C9H12 | 120,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-63-6
MDL-nummer MFCD00008527
InChI-nyckel GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
PubChem CID 7247
ChEBI CHEBI:34039
IUPAC-namn 1,2,4-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trimethylbenzene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -44.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 168.0°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H12
Linjär formel C6H3(CH3)3
Brytningsindex 1.5030 to 1.5050
Kvantitet 1 L
Beilstein 05,4
Merck Index 15,8023
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Molekylvikt (g/mol) 120.19
Formel vikt 120.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.