missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,4-Trimethylbenzene-d12, CDN

Produktkod. 30317628
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317628 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317628 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND50621G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trimethylbenzene D12
CAS 350818-61-0
Molekylformel C9D12
Kvantitet 1 g
Synonym Perdeuterated 1,2,4-trimethylbenzene
InChI formel InChI=1 S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C1=C([2 H])C([2 H])=C(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])=C1C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,2,4-tris(methyl-d3)benzene-3,5,6-d3
Molekylvikt (g/mol) 132.27
Formel vikt 132.17 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.