Läs mer
1,2,4-Trimethylbenzene-d12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Trimethylbenzene D12 |
| CAS | 350818-61-0 |
| Molekylformel | C9D12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Perdeuterated 1,2,4-trimethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4-tris(methyl-d3)benzene-3,5,6-d3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.27 |
| Formel vikt | 132.17 |