Läs mer
1,2,4-Trimethylbenzene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -44°C |
| Densitet | 0.88 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 168°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008527 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | 1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol, 1,2,4-Trimethylbenzene |