Läs mer
1,2,4-trimetylbensen, TRC
Produktkod. 30449274
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30449274 100 mg
1 options
Produktkod. 30449274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT796176100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trimethylbenzene
CAS 95-63-6
Molekylformel C9 H12
Kvantitet 100 mg
Synonym 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,2,5-Trimethylbenzene, 1,3,4-Trimethylbenzene, 3,4-Dimethyltoluene, Methyl-p-xylene, NSC 65600, Pseudocumene, Pseudocumol, pseudo-Cumene, ψ-Cumene
InChI formel InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
LEDER Cc1ccc(C)c(C)c1
IUPAC-namn 1,2,4-trimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 120.19
Formel vikt 120.0939