Läs mer
1,2,4-Trioctyl Ester 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,4-Trioctyl Ester 1,2,4-Benzenetricarboxylic Acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C33H54O6/c1-4-7-10-13-16-19-24-37-31(34)28-22-23-29(32(35)38-25-20-17-14-11-8-5-2)30(27-28)33(36)39-26-21-18-15-12-9-6-3/h22-23,27H,4-21,24-26H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 546.392 |