Läs mer
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2 |
| Formel vikt | 635.6509 |