Läs mer
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-myo-inositol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-myo-inositol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O6/c19-11-12(20)14-16(24-18(22-14)9-5-2-6-10-18)15-13(11)21-17(23-15)7-3-1-4-8-17/h11-16,19-20H,1-10H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 340.1886 |