Läs mer
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-alfa-D-allo-furanos, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10521354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10521354 10 g Glasflaska 10g
10219543 500 mg Glasflaska 500mg
10319440 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10521354 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270960100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 2595-05-3 | Molekylformel: C12H20O6 | Molekylvikt: 260,28 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2595-05-3
Molekylformel C12H20O6
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00135634
InChI-nyckel KEJGAYKWRDILTF-VVULQXIFSA-N
Synonym 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene, 5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-?-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-ribo-hexofuranose, 1-o,2-o:5-o,6-o-diisopropylidene-alpha-d-allofuranose
PubChem CID 7157054
IUPAC-namn (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimetyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
LEDER CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73 °C till 77 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Specifikt rotationsförhållande +37,50 (20,00 °C c=1,kloroform)
Specifik rotation +37.5
Formel vikt 260.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.