Läs mer
1,2:5,6-Di-O-isopropyliden-Alpha-D-allofuranose, TRC
Produktkod. 30384763
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30384763 10 g
1 options
Produktkod. 30384763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45575010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-allofuranose
CAS 2595-05-3
Molekylformel C12 H20 O6
Kvantitet 10 g
Synonym α-D-Allofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-, Allofuranose, 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, α-D- (7CI,8CI), 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-allofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-allofuranose deriv., 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose, 1,2:5,6-Diacetone-D-allofuranose, Diacetone-D-allofuranose
InChI formel InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1
LEDER CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@@H]2O
IUPAC-namn (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]-2,2-dimetyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 260.28
Formel vikt 260.126