missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-ribo-hexofuranose-3-ulose (mixture of keto and ketal forms), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-ribo-hexofuranose-3-ulose |
| CAS | 2847-00-9 |
| Molekylformel | C12 H18 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6,8-10H,5H2,1-4H3/t6?,8-,9-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)OCC(O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3C2=O |
| IUPAC-namn | (3aR,5R,6aS)-5-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-3a,6a-dihydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.27 |
| Formel vikt | 258.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?