Läs mer
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10637970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637970 1 g Glasflaska 1g
10647970 5 g Glass bottle 5g
10872041 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10637970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393330010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1707-77-3
Molekylformel C12H22O6
Molekylvikt (g/mol) 262.3
InChI-nyckel ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
Synonym 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, d-mannitol diacetonide, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene-d-mannitol, d-mannitol 1,2:5,6-bis-acetonide, 1s,2s-1,2-bis 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1s,2s-1,2-bis r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl ethane-1,2-diol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-d-mannitol, mannitol diacetonide, diacetone-d-mannitol, zlchem 213
PubChem CID 96011
IUPAC-namn (1S,2S)-1,2-bis[(4R)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]etan-1,2-diol
LEDER CC1(OCC(O1)C(C(C2COC(O2)(C)C)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 105.0°C to 114.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifik rotation +5° to +7° (20°C, 589nm) c=5, chloroform
Formel vikt 262.3
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.