missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,5,6-Tetrabromocyclooctane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12Br4/c9-5-1-2-6(10)8(12)4-3-7(5)11/h5-8H,1-4H2 |
| Formel vikt | 423.7673 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?