missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,5,6-Tetrachloronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,5,6-Tetrachloronaphthalene |
| CAS | 67922-22-9 |
| Molekylformel | C10 H4 Cl4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Naphthalene','1,2,5,6-tetrachloro-, 1,2,5,6-Tetrachloronaphthalene, PCN 36, 1,2,5,6-TetraCN, 1,2,5,6-TeCN, 1256-Tetrachloronaphthalene, 1256-TetraCN, 1256-TeCN, PCN-36 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H4Cl4/c11-7-3-1-5-6(10(7)14)2-4-8(12)9(5)13/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccc2c(Cl)c(Cl)ccc2c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,5,6-tetrachloronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.95 |
| Formel vikt | 263.9067 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?