Läs mer
1,2,5,6-Tetramethylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,5,6-tetramethylnaphthalene |
| CAS | 2131-43-3 |
| Molekylformel | C14 H16 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16/c1-9-5-7-14-12(4)10(2)6-8-13(14)11(9)3/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | Cc1ccc2c(C)c(C)ccc2c1C |
| IUPAC-namn | 1,2,5,6-tetramethylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.277 |
| Formel vikt | 184.125 |