Läs mer
1-(2,5-dihydroxyfenyl)etanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 490-78-8 |
| Molekylformel | C8H8O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Acetyl-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxy-1-acetylbenzene, 2-Acetyl-1,4-benzenediol, 2-Acetylhydroquinone, 2',5'-Dihydroxyacetophenone, NSC 3759, Quinacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(O)ccc1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0473 |