Läs mer
1-(2’,5’-Dimethoxyphenyl)-2-azidoethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2',5'-Dimethoxyphenyl)-2-azidoethanone |
| CAS | 329039-62-5 |
| Molekylformel | C10 H11 N3 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O3/c1-15-7-3-4-10(16-2)8(5-7)9(14)6-12-13-11/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-azido-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.21 |
| Formel vikt | 221.08 |