Läs mer
1-(2’,5’-Dimethoxyphenyl)-2-chloroethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2',5'Dimethoxyphenyl)-2-chloroethanone |
| CAS | 1204-22-4 |
| Molekylformel | C10 H11 Cl O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(OC)c(c1)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.65 |
| Formel vikt | 214.0397 |