Läs mer
1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11337585
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11337585
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05744.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1013-25-8
Molekylformel C12H19N2
Molekylvikt (g/mol) 191.30
MDL-nummer MFCD00038378
InChI-nyckel YRIFWVMRUFKWLM-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-xylyl piperazine, piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl, 2,5-dimethylphenyl piperazine, acmc-1bpa9, 2,5-dimethylphenylpiperazine, n-2,5-dimethylphenyl piperazine, 1-2,5-dimethylphenyl-piperazine, 4-2,5-dimethyl-phenyl piperazine, 1-2,5-dimethyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 70542
IUPAC-namn 1-(2,5-dimethylphenyl)piperazine
LEDER CC1=CC=C(C)C(=C1)N1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
Smältpunkt 42°C to 47°C
Kokpunkt 154°C (10 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 611229
Formel vikt 190.28
Procent renhet 96%