Läs mer
1,2,5-oxadiazol-3-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259292
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10259292 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10787564 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259292 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07901CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 88598-08-7
Molekylformel C3H2N2O3
Molekylvikt (g/mol) 114.06
MDL-nummer MFCD00604386
InChI-nyckel JBLHCUQCDKBPGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym furazan-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylicacid, acmc-1bkac, 1,2,5-oxadiazole, oxd4, 9ci
PubChem CID 1415524
IUPAC-namn 1,2,5-oxadiazol-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NON=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 114.06
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid