Läs mer
1,2,5-oxadiazol-3-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787564
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10787564 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10259292 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10787564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07901DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 88598-08-7
Molekylformel C3H2N2O3
Molekylvikt (g/mol) 114.06
MDL-nummer MFCD00604386
InChI-nyckel JBLHCUQCDKBPGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym furazan-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylicacid, acmc-1bkac, 1,2,5-oxadiazole, oxd4, 9ci
PubChem CID 1415524
IUPAC-namn 1,2,5-oxadiazol-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NON=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 114.06
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid