missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,5-Pentanetriol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,5-Pentanetriol |
| CAS | 14697-46-2 |
| Molekylformel | C5H12O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (±)-1,2,5-Pentanetriol, 1,2,5-Trihydroxy Pentane, 1,4,5-Pentanetriol, NSC 44963, Pentan-1,2,5-triol, dl-1,2,5-Pentanetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-2-5(8)4-7/h5-8H,1-4H2 |
| LEDER | OCCCC(O)CO |
| IUPAC-namn | pentane-1,2,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vikt | 120.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?