Läs mer
1,2,5-Pentanetriol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,5-Pentanetriol |
| CAS | 14697-46-2 |
| Molekylformel | C5H12O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (±)-1,2,5-Pentanetriol, 1,2,5-Trihydroxy Pentane, 1,4,5-Pentanetriol, NSC 44963, Pentan-1,2,5-triol, dl-1,2,5-Pentanetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-2-5(8)4-7/h5-8H,1-4H2 |
| LEDER | OCCCC(O)CO |
| IUPAC-namn | pentane-1,2,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vikt | 120.0786 |