Läs mer
1,2,5-trimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10521512
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10521512 250 mg 250mg
10531512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10521512 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC08601CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175276-50-3
Molekylformel C8H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 153.18
MDL-nummer MFCD00203866
InChI-nyckel JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_002499, 3-carboxy-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole, 1,2,5-trimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,2,5-trimethyl
PubChem CID 736491
IUPAC-namn 1,2,5-trimetylpyrrol-3-karboxylsyra
LEDER CN1C(C)=CC(C(O)=O)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 153.18
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk