Läs mer
1,2,5-trimetyl-1H-pyrrol-3-karboxylsyra, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 153.18 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |