Läs mer
1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one |
| CAS | 196597-78-1 |
| Molekylformel | C11 H10 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ramelteon Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2 |
| LEDER | O=C1CCc2ccc3OCCc3c12 |
| IUPAC-namn | 1,2,6,7-tetrahydrocyklopenta[e][1]bensofuran-8-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vikt | 174.0681 |