Läs mer
(1,2,6,7,-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidene)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1,2,6,7,-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidene)acetoni |
| CAS | 221530-44-5 |
| Molekylformel | C13 H11 N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c14-7-5-10-2-1-9-3-4-12-11(13(9)10)6-8-15-12/h3-5H,1-2,6,8H2/b10-5- |
| LEDER | N#C\C=C/1\CCc2ccc3OCCc3c12 |
| IUPAC-namn | (2Z)-2-(1,2,6,7-tetrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-ylidene)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.23 |
| Formel vikt | 197.0841 |