Läs mer
1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione, LoGiCal
Produktkod. 30462846
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462846 10 mg
1 options
Produktkod. 30462846 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0006.17
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
CAS 24542-74-3
Analyt- eller komponentnamn 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H7 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(17)19/h1-7H
Lösningstyp Neat
LEDER Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)C(=O)c3ccccc23
IUPAC-namn 1-(2,6-dichlorophenyl)indole-2,3-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 292.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 290.9854 g/mol