Läs mer
1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione, Mikromol™
Produktkod. 30052375
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052375 100 mg
1 options
Produktkod. 30052375 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0006.17
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
CAS 24542-74-3
Analyt- eller komponentnamn 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H7 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(2,6-Dichlorophenyl)indolin-2,3-dione
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(17)19/h1-7H
LEDER Clc1cccc(Cl)c1N2C(=O)C(=O)c3ccccc23
IUPAC-namn 1-(2,6-dichlorophenyl)indole-2,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 292.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 290.9854 g/mol